Learn More
Gilac™ Flat Tray in ABS
Artikelnummer. 17918841
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
5 l
8 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17918841
Marke: Gilac™ G154200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flat Tray in ABS can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
  • Largest and most customisable range on the market.
  • Can be used in a wide range of temperatures.
  • Dimensions suitable for refrigerators.
  • Can be used as a:
    • defrosting tray thanks to its wide dividing optional grid that separates the ice water from the product being defrosted.
    • preparation container for products that drip.
    • ingredients tray.
    • container for preserving comparison samples.
    • fermenting and decanting container.
  • Frosted bottom, matte finish, for less visibility of scratches.
  • Also available in HDPE, in 5 colors and 5 sizes and in Gilactiv™ version and biobased material.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 l
Farbe Natural
Höhe (metrisch) 70 mm
Länge (metrisch) 351 mm
Material HDPE
Typ Dispensing Tray
Breite (metrisch) 236 mm
Länge (angloamerikanisch) 13.8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2.8 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 0,8 gal.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar