Learn More
Heidolph™ Flache Gummimatte für Hei-SHAKE Orbital Core 2000
Artikelnummer. 30274406 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Hei-SHAKE Orbitalkern 2000
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
30274406 Hei-SHAKE Orbitalkern 2000 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30274406 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 2303080266
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rutschfeste, flache Gummimatte zur Platzierung auf der Plattform des integrierten Rüttelgeräts.
Rutschfeste, flache Gummimatte zur Platzierung auf der Plattform des integrierten Rüttelgeräts und optional auf der perforierten Plattform 2000, z. B. für den mehrstufigen Aufsatz 2000.
Material: EPDM
Merkmale:
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen bis zu 134 °C
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Rutschfeste Matte
Material EPDM
Zur Verwendung mit (Geräte) Hei-SHAKE Orbitalkern 2000