Learn More
Grant Instruments™ Flache Plattform mit rutschfester Matte
Für den Einsatz mit PSU-10i Orbitalschüttelplattformen
66.83 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11431058
|
Grant Instruments™
BIO-PP-4 |
PSU-10i |
68.55 CHF 66.83 CHF / 1 Stück Sparen 1.72 CHF 2% Rabatt |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
11441058
|
Grant Instruments™
PP-4 |
ES-20 |
68.55 CHF 66.83 CHF / 1 Stück Sparen 1.72 CHF 2% Rabatt |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
Beschreibung
- Für den Einsatz mit PSU-10i Orbitalschüttelplattformen
- Schwarze Gummipolster auf der Plattform als rutschfeste Oberfläche für Gefäße.
Spezifikation
Gummi |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Flache Plattform mit rutschfester Matte