Learn More
Grant Instruments™ Gestell mit rutschfester Matte
Artikelnummer. 12924035
Click to view available options
Beschreibung:
2-stufig
3-stufig
4-stufig
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12924035
Marke: Grant Instruments™ PP204
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flache Schüttlerplattform mit mehreren Ebenen für den Einsatz mit dem Grant PSU-20i Orbitalschüttler. Schwarze Gummipolster auf jeder Plattform bieten eine rutschfeste Oberfläche für Gefäße auf der Plattform
  • Für den Einsatz mit PSU-20i Orbitalschüttelplattformen
  • 2, 3 oder 4 Stufen
  • Schwarze Gummipolster auf der Plattform als rutschfeste Oberfläche für Gefäße.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Gummi
Abmessungen (L x B) 480 x 380 mm
Beschreibung 4-stufig
Zur Verwendung mit (Geräte) PSU-20i
Anzahl Einschübe 4-stufig