Beschreibung
- Oberer Bezug: 100 % Wirkgewebe
- Innere Schicht: 100 % Rayon Vliesstoff
- Hohe Aufnahmefähigkeit
- Hohe Weiterreißkraft
- Autoklavierbar (empfohlen 121 °C für 30 Min.)
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | LxW: 40 x 10 cm |
| Produkttyp | Flachkopf-Moppbezug |
| Farbe | Weiß |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 40 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 10 cm |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Color-coded | Nein |
| Material | Polyester, Rayon |