Learn More
Heidolph™ Flache Haube
Artikelnummer. 10674131 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Inkubationsschüttler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10674131 Inkubationsschüttler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10674131 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5499004000
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung als Zusatz zu Inkubationsschüttlern
Mit einer Höhe von 163 mm eignet sich die flache Inkubationshaube perfekt für Multiwellplatten, Kulturkolben und Erlenmeyerkolben mit einem Volumen von bis zu 100 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Multiwellplatten, Kulturkolben und Erlenmeyerkolben mit einem Volumen von bis zu 100 ml
Produkttyp Inkubationshaube
Höhe (metrisch) 163 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Inkubationsschüttler