Learn More
Labconco™ FlaskScrubber™ Vantage™ Glassware Washers
Versatile and efficient glassware washers designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general labware in critical washing environments.
Marke: Labconco™ 422101010
Beschreibung
Labconco FlaskScrubber™ Vantage Glasspülmaschinen sind für effizientes und einheitliches Waschen von Enghals-Glasartikeln und Allzweck-Laborartikeln in anspruchsvollen Umgebungen wie pharmazeutischen Laboren vorgesehen. Die CleanWorks OS Software ist über eine vollfarbige Touchscreen-Oberfläche zugänglich und bietet eine intuitive und klare Überwachung der Waschlasten, wodurch eine wiederholbare, effektive und nachvollziehbare Reinigung gewährleistet wird. Vantage Modelle erreichen eine Waschtemperatur von maximal 93 °C und überwachen die Wasserreinheit mit einem standardmäßigen Leitfähigkeitssensor.
FlaskScrubber Vantage Modelle verwenden HEPA-gefilterte Druckluftspindelinjektion und SpeedVent Wärmemanagementtechnologie zur schnellen Trocknung von Laborartikeln. Alle Vantage Modelle verfügen über ein unteres Spindelgestell mit 36 Plätzen, Dispensierpumpen für Flüssigwaschmittel und säureneutralisierende Spülung sowie ein Sichtfenster zum Beobachten der Charge. Die Vantage Modelle können mit einer Vielzahl von Einsätzen und zusätzlichen Gestellen zur Aufnahme alle Arten von Laborartikeln ausgestattet werden.
- Touchscreen-Display mit intuitiver CleanWorks OS Software
- Die flexible Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Spindelinjektion- und Standard-Gestellen
- Max. Waschtemperatur von 93 °C zur Entfernung hartnäckiger Verunreinigungen
- Leitfähigkeitssensor und HEPA-gefilterte Druckuftspindeltrocknung mit SpeedVent Technologie
- Langlebige Kammer und Gestelle aus Edelstahl Typ 304 und Reinigungsmittel-Aufbewahrungsschrank
- Spindelinjektionsgestell mit 36 Plätzen im Lieferumfang enthalten
- Spülmittelpumpen für Flüssigwaschmittel und säureneutralisierende Klarspülmittel sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
FlaskScrubber Vantage Glasspülmaschine | |
Edelstahl (304) | |
Heißwasserzulauf von 1,25 GPM (4,7 LPM), Kaltwasserzulauf von 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
Keine Angabe, kann aus drucklosen und drucklosen Quellen geliefert werden | |
190,6 l Kammervolumen | |
Nur 12,9 l | |
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
Unteres Spindelgestell | |
120 °F | |
71 °C | |
49 °C | |
70,6 cm | |
32,2 bis 36,1 in. | |
32,2 in. | |
294 lb. | |
11 A | |
208/230 V |
Vollfarb-Touchscreen | |
Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren | |
120 psi (Einlass) | |
6,73 ft.3 Kammervolumen | |
12 Programme mit 1 bis 9 Gesamtzyklen | |
Freistehendes FlaskScrubber Vantage Glasreinigungsgerät mit Fenster | |
Ideal für Hochschulen und Universitäten, Behörden, Pharmazeutik- und Industrielabore oder jede Einrichtung, in der wiederverwendbare Glasgefäße verwendet werden | |
120 °F | |
160 °F | |
49 °C | |
27,8 in. | |
27,8 x 32,2 x 32,2 bis 36,1 in. | |
81,8 bis 91,7 cm | |
81,8 cm | |
133,4 kg | |
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | |
50/60 Hz |