Learn More
Grant Instruments™ Kolbentablett
Artikelnummer. 15375822
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
LSB12
LSB18
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15375822
Marke: Grant Instruments™ TF18
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Gewindebohrungen für Kolbenklammern oder Halter für Deep-Well-Platten (≥ 2 ml). Grant Instruments™ Kolbentabletts für Grant Schüttelwasserbäder sind mit SR-Plattenhaltern und -gestellen kompatibel oder können allein für die Aufnahme von Beuteln und verschiedenen Gefäßen verwendet werden.
Mit Gewindebohrungen für Kolbenklammern oder Halter für Deep-Well-Platten (= 2 ml).Grant Instruments™ Kolbentabletts für Grant Schüttelwasserbäder sind mit SR-Plattenhaltern und -gestellen kompatibel oder können allein für die Aufnahme von Beuteln und verschiedenen Gefäßen verwendet werden.
  • Für Kolben von 25 bis 1000 ml
  • Für die Verwendung mit folgenden Schüttelwasserbädern:
    • LSB12
    • LSB18
    • OLS26
  • Kompatibel mit SH-Plattenhaltern oder SR-Gestellen
  • Das TF26 Reagenzglastablett ist auch kompatibel mit SR-Gestellen
  • Kann einzeln verwendet werden, um Beutel und verschiedene Gefäße unterzubringen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 bis 1000 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) LSB18
Typ Probenflaschengestell