Learn More
Grant Instruments™ Flask Platforms for use with ES-20/80
The Grant™ interchangeable flask platforms are for use with the ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator. The platforms have clamps to securely hold the flasks in position during vigorous mixing.
Marke:  Grant Instruments™ HSP-9/500
480.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17775019
  • 516.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Beschreibung
  • Interchangeable
  • Clamps securely hold flasks in place during vigorous mixing
  • Optional accessories for the ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9 x 500 ml-Kolben
7.3 lb.
Plattform für 500 ml-Kolben (9 x 500 ml-Kolben. ES-20/80 und ES-20/80C)
36 x 40 x 10 cm
3,3 kg
ES-20/80 und ES-20/80C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Flask Platforms for use with ES-20/80 > Plattform für 500 ml-Kolben (9 x 500 ml-Kolben. ES-20/80)