Learn More
Kartell™ X8 Erlenmeyerkolben, PP, 500ml, graduiert .
Das transparente Design ermöglicht eine gute Sicht auf die Mischung. Die Kartell™ konischen Polypropylen-Erlenmeyerkolben sind einfache Kolben mit einer Vielzahl von Anwendungen sowohl in der Chemie als auch in der Biologie.
Marke:  Kartell™ 0146300
Artikelnummer. 10102431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.05 CHF
    50.89 CHF / 8 Stück
    Sparen 7.16 CHF
    12% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-02-2026
Beschreibung
Das transparente Design ermöglicht eine gute Sicht auf die Mischung.Die Kartell™ konischen Polypropylen-Erlenmeyerkolben sind einfache Kolben mit einer Vielzahl von Anwendungen sowohl in der Chemie als auch in der Biologie.
  • Für generelle Laboreinsätze
  • Mit genormtem Hals
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet