Learn More
Fisherbrand™ Kolbenklammer für Schüttel-Inkubatoren
Die Fisherbrand™ Kolbenklammer ist für die Verwendung mit einem Schüttel-Inkubator konzipiert und kann eine Vielzahl von Kolbengrößen aufnehmen.
Marke: Fisherbrand™ H1000-MR-25
80.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Schüttel-Inkubatoren
- Zum Aufnehmen von Kolben
Spezifikation
25 ml-Kolben | |
Edelstahl | |
Je 1 |
Kolbenklammer | |
16313226 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kolbenklammer für Schüttel-Inkubatoren > Aufnahmevermögen: 25 ml-Kolben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur