Learn More
Scientific Industries Kolbenklemme für Orbital Genie-Schüttler
Artikelnummer. 11391494
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Aufnahmevermögen:
250 ml-Kolben
2 l-Kolben
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 11391494
missing translation for 'mfr': Scientific Industries 83041459
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Kolbenklemme für den Orbital Genie Schüttler ist eine Edelstahl-Kolbenklemme.Mit Befestigungsschrauben.
  • Aus langlebigem Edelstahl hergestellt
  • Zwei Größen für 250 ml-Kolben oder 2 l-Kolben
  • Der Orbital Genie kann 25 250 ml-Kolbenklammern oder 5 2 l-Kolbenklemmen aufnehmen.
  • Mit Befestigungsschrauben.
Specifications
Aufnahmevermögen 2 l-Kolben
Produkttyp Kolbenklammer
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Genie Orbitalschüttler
Verpackungsmenge Je 1