Learn More
Eppendorf Kolbenklemme für Inkubationsschüttler CS220, HTD-kompatibel
Alle ansehen Eppendorf ProdukteBeschreibung
- Für Erlenmeyerkolben (Standard, schmaler/weiter Hals), Corning™ , Thomson™ , oder Nalgene™
- Fernbach
- 180 °C beständig
- Autoklavierbar
- Edelstahl
- Inklusive M4x7-Schrauben
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 100/125 mL Flaschen |
| Produkttyp | Laborschüttlerklemme |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CellXpert CS220 CO2-Inkubationsschüttler |
| Enthält | M4x7 Schrauben |
| Menge | Je 1 |