Learn More
Eppendorf Flask Clamp for Incubator Shaker CS220, HTD Compatible
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100/125 mL Flaschen
1 l-Flaschen
2,8 l-Flaschen
200/250 mL Flaschen
2 l-Kolben
3/5-l-Flaschen
500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- For Erlenmeyer flasks (standard, narrow/wide neck), Corning™, Thomson™, or Nalgene™
- Fernbach
- 180°C resistant
- Autoclavable
- Stainless steel
- Includes M4x7 screws
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 2 l-Kolben |
| Produkttyp | Lab Shaker Clamp |
| Material | Stainless Steel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CellXpert CS220 CO2 Incubator Shaker |
| Enthält | M4x7 screws |
| Menge | 1 Ea. |