Learn More
Flash Point Standard – Pensky Martens, ASTM D93 Proc. A (Nennwert: 116,0 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16010150
Click to view available options
Menge:
3 x 80 ml
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 16010150
Marke: Paragon Scientific FPPMCC3
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
UKAS-zertifizierte Standards sind speziell für den Einsatz in regelmäßigen Leistungskontrollen von Geräten konzipiert. Verpackt in 3 x 80 ml-Single-Shot-Flaschen für höchste Probenintegrität. Wird in der Regel bei der Analyse von Erdölprodukten mit Flammpunkten über 40 °C und unter 360 °C verwendet.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • In 3 x 80 ml-Flaschen verpackt
  • Eine Flasche pro Test gewährleistet null Kontamination/hohen Verlust flüchtiger Bestandteile
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 12 Monate haltbar
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Menge 3 x 80 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flash Point Standard - Pensky Martens
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: kerosine
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.