Learn More
Idex X10 FITTINGS 1/16 für Acetal PR Schlauch
No need to flange tubing with the Flangeless Ferrule.
Marke:  Idex 01939-30
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11739919
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Excellent for connecting rigid or semi-rigid tubing.
  • Use with male nuts for a leak-tight connection.
Spezifikation
Spezifikation
Flanschlose Fittings
1,5875 mm
10/Packung
0.0625 in.
0193930
25,4