Learn More
Globe Scientific Flanged Plug Tube Caps
Artikelnummer. 31922885
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blue
Clear
Green
Klar
Red
Yellow
Größe (metrisch):
12 mm
13 mm
16 mm
Packungsgröße:
10000 Stück
20000 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Größe (metrisch) unitSize
31922885 Blue 12 mm 20000 Stück
31923400 Green 12 mm 20000 Stück
31922259 Klar 12 mm 20000 Stück
31923387 Klar 16 mm 10000 Stück
31922537 Red 12 mm 20000 Stück
31922734 Yellow 12 mm 20000 Stück
31922533 Clear 13 mm 20000 Stück
31922821 Yellow 16 mm 10000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31922885 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 118127B
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Provide leak-resistance in test tubes, centrifuge tubes and round cuvettes
Bestellinformation
1000/pk
Spezifikation
Produkttyp Flange Plug Cap
Material Polyethylene
Farbe Blue
Größe (angloamerikanisch) 0.47 in.
Größe (metrisch) 12 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 12 mm Tubes