Beschreibung
- Polyethylene caps with two flexible flanges that press firmly against inside wall of tubes
- Available in nine colors for sample identification purposes
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 2 flexible flanges |
| Produkttyp | Flange Plug Cap |
| Material | Polyethylene |
| Farbe | White |
| Größe (angloamerikanisch) | 0.47 in. |
| Größe (metrisch) | 12 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 12 mm Tubes |