Learn More
Thermo Scientific™ FL - NCOR ID2 Peptide, 100μM
Artikelnummer. 10736883
Click to view available options
Menge:
100 μl
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10736883
Marke: Thermo Scientific™ PV4625
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Fl – NCOR ID2-Peptid, 100 μM
LanthaScreen™ fluoreszierende Kernrezeptor-Koregulatorpeptide enthalten bekannte Interaktionsmotive und sind mit Fluorescein gekennzeichnet. Diese Peptide sind für die Ergänzung des LanthaScreen™ TR-FRET-Assays für Koregulatoren von Kernrezeptoren abgestimmt und validiert. Assays, die mit diesen Reagenzien entwickelt wurden, ermöglichen das primäre oder sekundäre Screening von Kernrezeptor-Agonisten und/oder Antagonisten.
Funktionsweise
Die Bindung von Liganden an Kernrezeptoren verursacht Konformationsänderungen im Rezeptor und löst eine Kaskade von Ereignissen aus, einschließlich der Dissoziation von Repressorproteinen, der Assoziation von Koaktivatorproteinen und der Assemblierung von Pol II und anderen Transkriptionsfaktoren zur Aktivierung von Zielgenen. TR-FRET-basierte Assays können mit dem LanthaScreen™ Panel Fluorescein-markierter Koregulatorpeptide entwickelt werden, um Konformationsänderungen von Kernrezeptoren nach Ligandenbindung zu untersuchen, entweder durch Bestimmung der Affinität von an Liganden gebundenen Rezeptoren für verschiedene Koregulatorpeptide oder durch Identifizierung zusätzlicher Agonisten oder Antagonisten durch Verdrängung oder Rekrutierung eines spezifischen Koregulatorpeptids. Im LanthaScreen™ TR-FRET Koaktivator-Assay für RXR Beta wird ein mit Terbium (Tb) markierter Anti-GST-Antikörper zur indirekten Markierung von RXR-beta-Proteinen mit GST-Tag verwendet. Ein dem Rezeptor hinzugefügter Agonist (9-cis-Retinsäure), bewirkt nach der Ligandenbindung eine Konformationsänderung, die zur Rekrutierung des Koaktivatorpeptids Fl-D22 führt (Abbildung 1). Die Bindung des fluoreszierenden Koregulatorpeptids an RXR beta führt zu einer Erhöhung des TR-FRET-Emissionsverhältnisses (Abbildung 2).
Inhalt und Lagerung:
LanthaScreen™ fluoreszierende Kernrezeptor-Koregulatorpeptide werden als 100 μM-Lösungen in peptidgeeigneten Puffern geliefert. Lagern Sie die Peptide bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit 97 % chromatographisch durch HPLC
Gebräuchliche Bezeichnung Fluorescein – NCOR ID2-Peptid
Konzentration 100μ m
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Beschreibung Fluorescein-NCOR ID2-Peptid, 1 ml, Konzentration 100 μM, Molekulargewicht 2865 Da, Lagerungsbedingung -5 bis 30 °C, für Pharma und Biopharma, Target- und Bleiidentifizierung und -validierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma und Biopharma, Ziel- und Lead-Erkennung und -Validierung, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Biologie der Kernrezeptoren, Kernrezeptorproteine, biochemische Kernrezeptor-Assays, Kernrezeptor-Koregulatorinteraktion
Markertyp Klassische Farbstoffe
Molekulargewicht 2865 Da
Produkttyp Fluorescein – NCOR ID2-Peptid
Menge 1 ml
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Sequenz Fluorescein–DPASNLGLEDIIRKALMGSFDDK
Versandbedingung Trockeneis
Lagerungspuffer 25 mM HEPES (pH 7.5), 50 % DMSO