Learn More
Zeiss™ FILTERS SET 09 SHIFT FREE
Beschreibung
- Für Fluoreszenzanwendungen
- Anregung: BP 450-490.
- Strahlenteiler: FT 510
- Ausgabe: LP 515
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | FL-Filterset 09 |
| Menge | Je 1 |