Learn More
Buerkle™ Schlauchtülle aus Polypropylen mit festem Gewinde
Eine Schlauchtülle aus Polypropylen mit starkem Außengewinde.
Marke: Buerkle™ 8545-0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz mit Polypropylen-Kugelventilen für Fässer mit Gewindeanschlüssen
Spezifikation
EU-Lebensmittel | |
Autoklavierbar | |
Kugelventil | |
19 mm |
25 mm Düsendurchmesser | |
Polypropylen | |
1 in. | |
Rohrdüse |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauchtülle aus Polypropylen mit festem Gewinde > Gewindegröße: 1 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur