Learn More
Sonics Materials Feste, fein zulaufende Mikrospitze
Description
- Optionales Zubehör für die Ultraschallprozessoren VC 505, VC 750, VCX 500 und VCX 750
- Konische Mikrospitze mit 3 mm-Spitzendurchmesser
- Für die Verarbeitung mit extrem hoher Intensität
- Konstruktion aus Titanlegierung
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Spitz zulaufend Microtip |
| Kapazität (metrisch) | Volumen der Charge: 1 bis 15 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Gefäße des Modells TRG W und Gefäße mit schlankem Hals |
| Länge (metrisch) | 171 mm |
| Material | Titanlegierung |