Learn More
BINDER™ Einschubblech verstärkt
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern KT 115, KT 170
BINDER Kammern KT 53
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- verstärkt
- Unten positioniert
- Maximale Tragkraft 45 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einlegeboden, verstärkt – unten positioniert, max. Last 45 kg, mit zusätzlichem Aufsatz für den Betrieb von Schüttelgerät, Rührgerät oder Rollenflaschensystem |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern KT 53 |
| Aufnahmevermögen | Max. Beladung von 67 kg |
| Material | Steel |
| Typ | Verstärkter Einlegeboden |