Learn More
Thermo Scientific™ Fixed Needle Gastight Autosampler Syringe
Artikelnummer. 17874961 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
23 G
Volumen (metrisch):
1 μL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Volumen (metrisch) Packungsgröße
17874961 22 G 1 μL 1 Stück
16668853 23 G 1 μL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17874961 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 365H3572
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Syringe for Thermo RSH autosampler
  • Engineered for dependable laboratory performance and consistent results
  • Manufactured to meet Thermo Scientific quality standards
  • Designed for compatibility with common laboratory instruments and workflows
  • Helps improve reproducibility and sample integrity
  • Suitable for research, analytical, and routine laboratory applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilicate Glass (Barrel)
Kanülen-Gauge 22 G
Produkttyp Syringe
Volumen (metrisch) 1 μL
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC PAL Liquid Autosampler
Anschlusstyp Fixed, Tapered Needle
Graduated Yes
Sterilität Non-sterile