Learn More
Thermo Scientific™ Fixed Height Stand for Herasafe 2030i, Safe 2025 and Heraguard Eco cabinets
Artikelnummer. 15900266 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Laboratory Enclosure
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15900266 Laboratory Enclosure 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15900266 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50155665
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fixed height stand for Herasafe 2030i, Safe 2025 and Heraguard Eco cabinets
Provides work height of 750 mm, Charcoal grey
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboratory Enclosure
Produkttyp Stand
Ansichtshöhe (metrisch) 75 cm
Gesamthöhe (metrisch) 90 cm