Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixier- und Zellpermeabilisierungsverdünner
Artikelnummer. 12746048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12746048 100 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 12746048 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 00522356
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält Natriumazid
Zur Verwendung mit Antikörpern für Transkriptionsfaktoren und nukleäre Proteine, wie Foxp3 und Ki-67, sowie Zytokine und Chemokine.
  • Diese muss in Kombination mit der Fixierungs-/Permeabilisationskonzentration (Kat. 00 bis 5123) und Permeabilisierungspuffer (10x) (Kat. 00-8333) verwendet werden
  • Alternativ können alle Puffer, die für das Färben mit diesen Antikörpern erforderlich sind, als Satz im Foxp3/Transkriptionsfaktor-Färbepuffer-Set erworben werden (Kat.- 00-5523)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 ml
Reagenztyp Fixier- und Permeabilisierungsverdünner
Produktlinie eBioscience
Produkttyp Reagenz