Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 450
Ein Farbstoff für die Viabilitätsmessung, der verwendet werden kann, um tote Zellen vor der Kryokonservierung, Fixierung und/oder Permeabilisierung irreversibel zu markieren.
Marke:  Invitrogen™ 65-0863-18
338.68 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15331988
  • 508.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Im Gegensatz zu 7-AAD und Propidiumiodid können mit fixierbaren Viabilitätsfarbstoffen markierte Zellen gewaschen, fixiert, permeabilisiert und auf intrazelluläre Antigene gefärbt werden, ohne dass die Färbungsintensität verloren geht.
  • Dies ermöglicht, dass bei Verwendung dieser Farbstoffe bei der Untersuchung auf intrazelluläre Targets tote Zellen aus der Analyse ausgeschlossen werden.
  • Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 450 kann durch Violett-Laser (405 nm) angeregt werden und hat seine Spitzenemission bei 450 nm, die mit einem Bandpassfilter 450/50 (äquivalent zu eFluor™ 450 Pacific Blue™) nachgewiesen werden kann.
  • Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
  • Wenn zu erwarten ist, dass der Anteil an toten Zellen unter 5 % liegt, empfiehlt es sich, ein kleines Aliquot an Zellen zu entnehmen, dieses 1 Minute lang auf 65 °C zu erhitzen und dann sofort 1 Minute lang auf Eis zu legen.
  • Nach dieser Behandlung können die durch Hitze abgetöteten Zellen im Verhältnis von 1:1 mit lebenden Zellen kombiniert und daraufhin mit fixierbarem Viabilitätsfarbstoff gefärbt werden.
  • Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 450 wird als vorverdünnte Lösung in hochwertigem, wasserfreiem DMSO geliefert.
  • Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
  • Bei -70 °C mit Trockenmittel lagern, kann bis zu 20 Mal gefroren und aufgetaut werden
  • Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Viabilitätsassay
Farbstoff
eBioscience™
Fluoreszent
Durchflusszytometer
405/450
500 Tests
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke