Learn More
Velp Scientifica™ FIWE6 ROHFASER BALLASTSTOFFEXTRAKTOR 230V/50HZ .
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11775714 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 x 0,5 bis 3 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11775714 6 x 0,5 bis 3 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11775714 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. SA30520200
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendet vorgewärmte Reagenzien für die Faseranalyse nach Weende, Van Soest und anderen offiziellen Methoden. Der Velp™ Scientifica FIWE 6 Rohfaseranalysator misst die Faserkonzentration als Rohfaser mit Pektinwert.
Hohe Leistung
  • Schnelle Analyse: 2 Stunden im Vergleich zu 6 Stunden mit manuellen Systemen
  • Zuverlässige Ergebnisse
  • Hohe Reproduzierbarkeit
  • Die Gegendruckpumpe verhindert das Verstopfen der Tiegel
Vielseitig
  • Gesamtextraktion von Rohfasern mit Hilfe der Weender-Methode
  • Neutrale und saure Detergentienfaser mit NDF-, ADF-, Van Soest-Extraktionen
  • Saure Detergentien-Lignin-Extraktion mit ADL- und Van Soest-Methoden
  • Faserfraktionsanalyse (Cellulose, Hemicellulose und Pektin)
  • Verbindet Sieden, Spülen und Filtrieren
  • Es können einzelne oder mehrere Proben verarbeitet werden
Vollständiges System
  • Reagenzvorwärmung auf RC 2-Heizplatte (im Lieferumfang enthalten)
  • Wiegen, Trocknen und Waschen im selben Tiegel - kein Verlust
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 x 0,5 bis 3 g
Material Epoxid-lackierter Edelstahl
Enthält Digitale Zeitschaltuhr mit akustischem Signal: 0 bis 99 Minuten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heiß- und Kaltextraktionen
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 620 mm
Länge (metrisch) 390 mm
Breite (metrisch) 760 mm
Gewicht (metrisch) 40 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 1.200 W