Learn More
SCAT™ Gebogene Anschlüsse für HPLC-Systeme
Artikelnummer. 10795772 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5 bis 11,5 mm
6,4 bis 8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10795772 5 bis 11,5 mm 1 Stück
10890861 6,4 bis 8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10795772 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 117808
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbinden Sie Ihre HPLC-Kapillaren sicher und fest mit Ihrem SCAT™ System. SCAT™ PFA-Fittings sind chemikalienbeständig und passen auf Sicherheitskappen und Sicherheitsabflusskappen. Erhältlich für verschiedene Kapillarengrößen
SCAT™ Die Armaturen sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
  • PFA-Fittings mit integrierter Hülse in verschiedenen Farben und Durchmessern
  • Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Typ Steckverbinder
Farbe Blau
Innendurchmesser (metrisch) 5 bis 11,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Lösungsmitteln
Zur Verwendung mit Schlauchanschluss
Material Polypropylen