Learn More
SCAT™ PTFE Fitting
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
4,76 mm
6 mm
6,35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
SCAT-Anschlussstücke sind in folgenden Versionen erhältlich:
- PFA-Anschlussstück mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern.
- Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | PTFE-Anschlussstück |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,35 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 in |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präparative HPLC |
| Zur Verwendung mit | Präparatives 6,35 mm-HPLC-Röhrchen |
| Material | PTFE |
| Autoklavierbar | Autoclavable |