Learn More
Masterflex™ Endanschlüsse mit PVC-Rohren
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
609 mm
61 cm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Hochdruckschlauch mit Luer-Anschlüssen an jedem Ende — männlicher Luer-Lock x weibliche Luer
- Unterschiedliche Längen von 10 bis 48 in.
- Mit EtO sterilisieren
Dieses Produkt ist nicht zugelassen oder vorgesehen für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen und sollte daher auch nicht dafür verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.5 mm |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.17 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 61 cm |
| Verpackungsmenge | 5/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Maximaler Druck | 500 psi |