Learn More
BRAND™ Anschlusstück für automatische Dr. Schilling-Büretten
Artikelnummer. 10340151 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dr. Schilling Pattern Automatikbürette mit 15 ml
Dr. Schilling Pattern Automatikbürette mit 25 bis 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10340151
Marke: BRAND™ 23746
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mikrometerschraube mit Druckknopf, einschließlich Stützklammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Dr. Schilling Pattern Automatikbürette mit 15 ml
Enthält Mikrometerschraube mit Druckknopf und Stützklammer
Typ 15 ml-Mikrometerschraube