Learn More
Motic™ FITC-Filterblock, BA310E
Zum Nachweis von FITC-Fluorophor. Der Motic™ FITC-Filterblock BA310E ist für BA310E-Mikroskope geeignet.
Marke:  Motic™ 1101001902923
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15495242
  • 1910.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Epi-LED-Fluoreszenz-Ausrüstung für FITC (Blau)-Anregung.
  • Im Block befindet sich ein Anregungsfilter, ein Emissionsfilter und ein dichroischen Strahlteiler.
  • Geeignet für BA-310E-Mikroskope.
Spezifikation
Spezifikation
Filterblock, FITC
BA-310E Mikroskope
Anregungsfilter, Emissionsfilter, dichroitischer Strahlteiler