Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen für Feldproben
Artikelnummer. 11947964 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
38 mm
43 mm
53 mm
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung Packungsgröße
11947964 250 ml 43 mm 250 Stück
11917974 125 ml 38 mm 500 Stück
11907964 500 ml 53 mm 125 Stück
11987924 1000 ml 53 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11947964
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Großpackung für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
Großpackung – für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Starr und durchscheinend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Material HDPE
Halsausführung 43 mm
Öffnung Weit
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321
Produkttyp Weithalsflasche für Feldproben