Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Batterie-Fläschchen-Erweiterungskits
Artikelnummer. 17859373 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Farbe:
Klar
Farbe (Dichtung):
Blau/weiß
Septum:
PTFE/Silikon
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marking Spot Farbe Farbe (Dichtung) Septum unitSize
17859373 Ja Klar Blau/weiß PTFE/Silikon 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17859373
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speichern Sie Zeit und verringern Sie das Risiko einer Kontamination, indem Sie Fisherbrand verwenden™ Convenience-Kits für Durchstechflaschen. Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Schraubverschlüsse mit vormontierten Septen.
  • Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung
  • Minimieren das Risiko von Kreuzkontaminationen
  • Nicht vormontierte Kits
    • Im Lieferumfang sind 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vorgesetzten Septa enthalten
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
  • Durch transparente Trays sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe (Dichtung) Blau/weiß
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Vorgeschlitzt Ja
Volumen (metrisch) 1.5 mL
Septum PTFE/Silikon
Skala Ja
Graduierungen 0,5, 1,0 und 1,5 ml
Enthält Fläschchen und Verschlüsse
Anzahl pro Packung 100
Größe (metrisch) Öffnung 9 mm
Rückstandsvolumen (metrisch) <170 μL
Basisausführung Flachboden
Produktlinie Fisherbrand
Gesamtvolumen (metrisch) 2 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 1.5 mL
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Komfort-Kit mit Autosampler Fläschchen mit Schraubgewinde