Learn More
Fisherbrand™ HandVac duo kit, single channel adapter for pipett
Für den Einsatz mit Aspiration Advantage Vakuumsystemen
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.47000kg
Beschreibung
Inhalt des Sets:- Einkanaladapter aus Kunststoff für Pipettenspitzen mit Abwerfer
- Silikonschlauch (Innendurchmesser 6 mm, Wandstärke 3 mm, Länge 2 m)
- Schnellkupplungsschlauch
- Anschluss und Y-Verbindungsstück
Spezifikation
Aspiration Advantage Vakuumsystem | |
HandVac Duo Kit |