Learn More
Fisherbrand™ Säurebeständige Kunststoffschläuche für Ultraschallreiniger
Artikelnummer. 10248761 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallreiniger, S 300/S 300 H
Ultraschallreiniger: S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Ultraschallreiniger: S 180, S 180/H
Ultraschallreiniger: S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize Kapazität (metrisch)
10248761 Ultraschallreiniger, S 300/S 300 H 1 Stück -
10177381 Ultraschallreiniger: S 100, S 100/H; S 120, S 120/H 1 Stück 5.8 L
10320892 Ultraschallreiniger: S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H 1 Stück 1.3 L
10137431 Ultraschallreiniger: S 180, S 180/H 1 Stück 11.0 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10248761
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgen Sie für zusätzlichen Tankschutz bei der Verwendung aggressiver chemischer Reinigungslösungen im Ultraschallreiniger.
  • Zusätzlicher Schutz vor aggressiven chemischen Reinigungslösungen
  • Die mitgelieferte passgenaue Abdeckung verhindert Leckagen und Verschüttungen.
Spezifikation
Typ Säureresistente Wanne
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallreiniger, S 300/S 300 H
Enthält Kunststoffabdeckung
Material Kunststoff