Learn More
Fisherbrand™ Säurebeständige Kunststoffschläuche für Ultraschallreiniger
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallreiniger, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Ultraschallreiniger, S 180, S 180/H
Ultraschallreiniger, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H
Ultraschallreiniger, S 300/S 300 H
Kapazität (metrisch):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Säureresistente Wanne |
| Kapazität (metrisch) | 5.8 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschallreiniger, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H |
| Enthält | Kunststoffabdeckung |
| Material | Kunststoff |