Learn More
Fisherbrand™ Gummistopfen mit zwei Löchern
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
2 cm
Länge (metrisch):
2.5 cm
Größe:
2
Stopper Number:
2
Packungsgröße:
57 Stück
Beschreibung
Verschiedene Größen von 00 bis 15
- Lochgröße: 3 bis 5 mm
†Die ungefähre Anzahl pro Packung basiert auf der durchschnittlichen Anzahl der Stopfen in 1 lb. (454 g).
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 0.5 cm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur allgemeinen Anwendung |
| Länge (metrisch) | 2.5 cm |
| Größe | 2 |
| Gesamtpositionen | 2 |
| Farbe | Schwarz |
| Diameter (Metric) Bottom | 1.6 cm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 2 cm |
| Material | Naturkautschuk |
| Mehr anzeigen |