Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende weiße Spritzflaschen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Manufactured from LDPE. Translucent White Wash Bottles deliver a single drop or fine stream.
- LDPE mit Schraubverschluss aus Polypropylen und Pipettenschaft aus einem Stück
- Spitze kann abgeschnitten werden, um den Durchfluss zu erhöhen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 6 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Mehr anzeigen |