Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE 5ML IMPFSTOFF-THERMOMETER MIT ZEIT/DATUM UND MAX/MIN SPEICHER
Anzeige der aktuellen, minimalen und maximalen Temperatur
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.20700kg
Beschreibung
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer mit Uhrzeit/Datum zum Maximal/Minimal-Wert. Speicher zeigt aktuelle, minimale und maximale Temperatur an.
- Umgebungs- und Sondensensoren
- Drahtbefestigungshalterung für 6 ft.-Sonde
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Zur Überwachung von Lösungen und Kühlschränken | |
2.2 cm | |
72 Zoll | |
89 mm | |
3.17 cm | |
Traceable Thermometer mit Flaschenfühler für Impfanwendungen | |
3.5 oz. | |
3.5 Zoll | |
3.5 Zoll | |
80 °C | |
−40 °C | |
−40 °C bis 80 °C | |
±1,5 °C | |
8,9 cm |
8.9 x 8.9 x 2.2 cm (3.5 x 3.5 x 0.9 in.) | |
0.9 Zoll | |
Ausklappbarer Ständer, Wandmontageschlitz, Velcro™, Traceable™ Bescheinigung, AAA-Alkalibatterie, stoßfestes ABS-Kunststoffgehäuse | |
1.25 Zoll | |
182.8 cm | |
ABS-Kunststoff | |
0.1 °C | |
90 g | |
Traceable Thermometer | |
176 °F | |
−40 °F | |
−40° bis 176 °F | |
Zur Überwachung von Lösungen und Kühlschränken | |
Digital |