Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ SURFACE DIAL THERMOMETE
Das Thermometer mit Jumbo Display zeigt sowohl °F als auch° C an.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.05452kg
Includes: Silberoxidbatterie, Edelstahlsonde
Beschreibung
Das Thermometer mit Jumbo Display zeigt sowohl °F als auch° C an.
Widmen Sie dieses Thermometer einem spezifischen Test, der eine kontinuierliche Überwachung über ein Jahr ermöglicht. Um eine noch längere Akkulaufzeit zu gewährleisten, verfügt das Gerät über einen EIN/AUS-Schalter.
- Umschaltbar zwischen ° F und ° C.
- Die Messwerte werden jede Sekunde aktualisiert
- Weiter Messbereich von -58° bis +302°F/-50° bis +150°C
- Die glatte Edelstahlsonde eignet sich perfekt für “ gunky” und viskose Lösungen
- Die Sonde ist beständig gegen die meisten Säuren, Basen, Lösungsmittel und die meisten Laborchemikalien
- Die durchstechende Spitze eignet sich perfekt zur Messung von Temperaturen von Halbisoliden
- Die Konstruktion aus Kunststoff und Edelstahl ist sicherer als Quecksilberthermometer
- Großes, helles LCD-Display ist 0.37 Zoll (9.4 mm) hoch
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Bietet eine kontinuierliche Überwachung für mehr als ein Jahr | |
5.25 Zoll | |
13.3 cm | |
0.1 °C | |
20 g | |
302 °F | |
−58 °F | |
−58° bis 302 °F | |
±0,3 °C |
0.15 Zoll | |
Silberoxidbatterie, Edelstahlsonde | |
165 mm | |
Kunststoff, Edelstahl | |
1 oz. | |
6.5 Zoll | |
150 °C | |
−50 °C | |
−50 °C bis 150 °C |