Learn More
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
34.35 CHF - 162.00 CHF
Spezifikation
Verpackung | Bottle |
---|---|
Lösungstyp | Kalibrierlösung |
Typ | Leitfähigkeitsstandard |
Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Leitfähigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Leitfähigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11754236
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.000005 μ℧ | 200,000 μS |
98.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11744236
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.000006 μ℧ | 150,000 μS |
98.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11784226
|
Fisherbrand
|
NIST Batch Tested, Resistivity: 0.00001 mΩ | 100,000 μS |
34.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11704246
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.00001 mΩ | 100,000 μS |
98.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11774226
|
Fisherbrand
|
NIST Batch Tested, Resistivity: 0.0001 mΩ | 10,000 μS |
34.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11794236
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.0001 mΩ | 10,000 μS |
98.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11724246
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.00071 mΩ | 1413 μS |
98.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11784236
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.001 mΩ | 1000 μS |
98.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11754226
|
Fisherbrand
|
NIST Batch Tested, Resistivity: 0.01 mΩ | 100 μS |
40.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11774236
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.01 mΩ | 100 μS |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11794226
|
Fisherbrand
|
NIST Batch Tested, Resistivity: 150000 μ℧ | 150,000 μS |
34.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11704236
|
Fisherbrand
|
NIST Batch Tested, Resistivity: 200000 μ℧ | 200,000 μS |
34.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11714246
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.5 mΩ | 5 μS |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12399325
|
Fisherbrand
|
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 1.0 mΩ | 1 μS |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Jede Flasche enthält einen vom Hersteller bereitgestellten NIST-konformen Kalibrierbericht und Informationen aus Chargentests. Außerdem sind schrittweise Kalibrierungsanweisungen und eine Temperaturkompensationstabelle enthalten. Die Genauigkeit bei 25 °C beträgt ±0.25 Mikrosiemens für eine 1, 5 oder 10 Mikrosiemens-Lösung oder ±0.25 % für andere Lösungen oder die auf dem Zertifikat angegebene Unsicherheit, je nachdem, welcher Wert größer ist.Bestellinformation
In Flaschen zu 473 ml (16 oz.)
Spezifikation
Bottle | |
Kalibrierlösung | |
Leitfähigkeitsstandard | |
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material |