Learn More
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Marke: Fisherbrand
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Jede Flasche enthält einen vom Hersteller bereitgestellten NIST-konformen Kalibrierbericht und Informationen aus Chargentests. Außerdem sind schrittweise Kalibrierungsanweisungen und eine Temperaturkompensationstabelle enthalten. Die Genauigkeit bei 25 °C beträgt ±0.25 Mikrosiemens für eine 1, 5 oder 10 Mikrosiemens-Lösung oder ±0.25 % für andere Lösungen oder die auf dem Zertifikat angegebene Unsicherheit, je nachdem, welcher Wert größer ist.Bestellinformation
473 ml-Flasche (16 oz)
Spezifikation
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.00071 mΩ | |
1 x 473 mL (16 oz.) | |
Durchsichtig | |
Leitfähigkeitsstandard | |
1413 μS | |
Liquid |
Bottle | |
Kalibrierlösung | |
NIST Individual Bottle Tested | |
A2LA Conductivity Standards | |
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material |