Learn More
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Leitfähigkeit:
1 μS
10,000 μS
100 μS
100,000 μS
1000 μS
1413 μS
150,000 μS
200,000 μS
5 μS
Elektrischer Widerstand:
0,000005 μ℧
0,000006 μ℧
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Concentration or Composition Notes:
Chargen geprüft gemäß NIST
Einzelne Flasche getestet gemäß NIST
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Jede Flasche enthält einen vom Hersteller bereitgestellten NIST-konformen Kalibrierbericht und Informationen aus Chargentests. Außerdem sind schrittweise Kalibrierungsanweisungen und eine Temperaturkompensationstabelle enthalten. Die Genauigkeit bei 25 °C beträgt ±0.25 Mikrosiemens für eine 1, 5 oder 10 Mikrosiemens-Lösung oder ±0.25 % für andere Lösungen oder die auf dem Zertifikat angegebene Unsicherheit, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Ordreinfo
In Flaschen zu 473 ml (16 oz.)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Conductivity Standard |
| Beschreibung | NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.000006 μ℧ |
| Verpackung | Flasche |
| Concentration or Composition Notes | Einzelne Flasche getestet gemäß NIST |
| Rückführbarkeit auf NIST | NIST Individual Bottle Tested |
| Leitfähigkeit | 150,000 μS |
| Elektrischer Widerstand | 0,000006 μ℧ |
| Verfahren | Calibration of Conductivity Instrument |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Farbe | Clear |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion