Learn More
Fisherbrand™ Tight-Seal™ Klemmen
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10028709
  • 34.66 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 03-01-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Mit großer Temperaturtoleranz
  • Für auslaufsichere Abdichtung den Verschluss zusammendrücken, zum Lösen seitlich drücken
  • Gassterilisiert oder chemisch sterilisiert für biomedizinische Anwendungen oder Lebensmittelanwendungen
  • 12 Größen zur Aufnahme von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 0.246 bis 1.425 Zoll (6.25 bis 36.19 mm)
Druck-, Vakuum- und Flüssigkeitsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Schlauch- und Schlauchklemme
0.87 bis 0.97 Zoll
32 bis 194 °F
Schlauch und Schlauch mit Außendurchmesser von 0,24 in (6,1 mm) bis 1,42 in (36,07 mm) Außendurchmesser
Nylon
0° bis 90 °C
22,1 bis 24,77 cm