Learn More
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,6 bis 0,7 cm
0,914 bis 1,01 cm
1,04 bis 1,16 cm
1,193 bis 1,34 cm
1,34 bis 1,52 cm
1,49 bis 1,67 cm
1,701 bis 1,981 cm
1,85 bis 2,1 cm
2,41 bis 2,76 cm
2,61 bis 2,99 cm
3,17 bis 3,6 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.24 bis 0.29 Zoll
0.36 bis 0.4 Zoll
0.41 bis 0.46 Zoll
0.47 bis 0.53 Zoll
0.53 bis 0.6 Zoll
0.59 bis 0.66 Zoll
0.67 bis 0.78 Zoll
0.73 bis 0.83 Zoll
0.95 bis 1.09 Zoll
1.03 bis 1.18 Zoll
1.25 bis 1.42 Zoll
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- Mit großer Temperaturtoleranz
- Für auslaufsichere Abdichtung den Verschluss zusammendrücken, zum Lösen seitlich drücken
- Gassterilisiert oder chemisch sterilisiert für biomedizinische Anwendungen oder Lebensmittelanwendungen
- 12 Größen zur Aufnahme von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 0.246 bis 1.425 Zoll (6.25 bis 36.19 mm)
Druck-, Vakuum- und Flüssigkeitsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |
| Typ | Schlauch- und Schlauchklemme |
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauch und Schlauch mit Außendurchmesser von 0,24 in (6,1 mm) bis 1,42 in (36,07 mm) Außendurchmesser |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.95 bis 1.09 Zoll |
| Temperaturresistenz (metrisch) | 0° bis 90 °C |
| Temperaturresistenz (angloamerikanisch) | 32 bis 194 °F |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,41 bis 2,76 cm |