Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Filterpipettenspitzen zum Nachfüllen
Steril und frei von RNase, DNase, Pyrogenen, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 3.01500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11997714
  • 47.55 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Steril und frei von RNase, DNase, Pyrogenen, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA
Optimal
Verpackungsmerkmale
  • Versetzte Wells ermöglichen das Stapeln der Filterspitzen
  • Die starren Einsätze gewährleisten durch ein Mehrkanal-Format eine sichere Spitzenversiegelung
  • Die Einsätze sind zur besseren Rückverfolgbarkeit mit Chargennummern, Spitzenvolumen und der Fisher Bestellnr. versehen
  • Die sterile Verpackung mit Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination beim Nachfüllen von Einsätzen
  • Die umweltfreundliche Nachfüllverpackung reduziert Kunststoffabfall und spart Platz
  • Die Führungsschienen des Nachfüllsystems helfen bei der korrekten Ausrichtung der Spitzeneinsätze, damit sie leicht und zuverlässig ins Rack zu überführen sind
Merkmale der Racks
  • Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
  • In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
  • Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
  • Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
  • Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, wenn der Behälter herunterfällt.
  • Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
  • Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
Merkmale der Einsätze
  • Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
  • Chargenverfolgbarkeit: Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
  • Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
  • Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
  • Mehrkanal-Design; alle Einsätze haben das 96-Well-Format
  • Robustes, nicht biegsames Design für sicheren Verschluss jeder Spitze
Spezifikation
Spezifikation
Micropoint Nano Spitze, graduiert bei 2,5 ul, 0,1–5 ul
Gefiltert
Durchsichtig
31 mm
Micropoint, Universal
Sure One™
2,5 μl
0,1 bis 5 μl
Steril
Autoklavierbar
Nachfüllpackung