Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Filterpipettenspitzen zum Nachfüllen
Steril und frei von RNase, DNase, Pyrogenen, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.63000kg
Beschreibung
Steril und frei von RNase, DNase, Pyrogenen, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA
Optimal
Verpackungsmerkmale
- Versetzte Wells ermöglichen das Stapeln der Filterspitzen
- Die starren Einsätze gewährleisten durch ein Mehrkanal-Format eine sichere Spitzenversiegelung
- Die Einsätze sind zur besseren Rückverfolgbarkeit mit Chargennummern, Spitzenvolumen und der Fisher Bestellnr. versehen
- Die sterile Verpackung mit Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination beim Nachfüllen von Einsätzen
- Die umweltfreundliche Nachfüllverpackung reduziert Kunststoffabfall und spart Platz
- Die Führungsschienen des Nachfüllsystems helfen bei der korrekten Ausrichtung der Spitzeneinsätze, damit sie leicht und zuverlässig ins Rack zu überführen sind
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
- Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, wenn der Behälter herunterfällt.
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
- Chargenverfolgbarkeit: Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
- Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
- Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
- Mehrkanal-Design; alle Einsätze haben das 96-Well-Format
- Robustes, nicht biegsames Design für sicheren Verschluss jeder Spitze
Spezifikation
Spitze mit niedriger Retention, ohne Graduierung, 2–20 μl | |
Gefiltert | |
Transparent | |
51 mm | |
Abgeschrägt, Filter, geringe Retention, universell passend, Geringe Retention, Universal | |
Sure One™ |
2 bis 20 μl | |
Steril | |
Ja | |
Nachfüllpackung | |
Nein | |
Polypropylen |