Learn More
Fisherbrand™ gerade, sich verjüngende Pinzette mit feiner Spitze
Artikelnummer. 17829446 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17829446
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bessere Transparenz
Funktioniert gut bei geringer Vergrößerung.
  • Aus antimagnetischem Edelstahl hergestellt
  • Gesamtlänge 4,75 Zoll, L: 4,75 (120 mm); W: 0,393 (10 mm); H: 0,06 (1,5 mm)
Spezifikation
Spitzenform Gerade, konisch, fein
Länge (angloamerikanisch) 4,75 in.
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 120 mm
Produkttyp Pinzette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sektion, Forschung, Labore, Kleinteile-Handhabung
Enthält Keine Zahnung